Mop, AlphaMop™, PE
Leverandør: Texwipe
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TX7108 TX7118 TX7026 STX7118 TX7118M TX7118F TX7108H TX7123 STX7118M
129-0180EA 1870 DKK
129-0180 129-0181 141-0249 141-1048 141-1060 141-1059 141-1057 141-1064 141-1049
Mop, AlphaMop™, PE
Mopper
Ideel til rengøring af vægge, gulve og andre flade overflader i kritiske miljøer. Det udskiftelige og vaskede polyesterhoved passer på en flad bevægelig skumsvamp, som er fastgjort til et fiberglasskaft. Den udskiftelige skumsvamp sikrer at polyesterhovedet former sig efter strukturerede gulve og andre overflader, mens det modstår korrosion og slid. Et let, holdbart glasfiberhåndtag giver brugeren fremragende kontrol over drejehovedet.
  • Lightweight mop maintains ultra-low generation of particles and extractables
  • Mop can be sterilised
  • Mophead covers can be pre-wetted with 6% isopropanol
  • Accesses hard-to-reach areas with ease
  • Excellent durability with low contamination
  • Allows user to change covers and foam pads frequently, adhering to wiping protocol
  • Rapid-change cover and foam pad configuration
* Handle length.
Emballering: Moppen er emballeret i 'Bag-Within-A-Bag'.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.