Mops, MicroMop™
Leverandør: MICRONOVA
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CRM-2 CRM-66 MHC-1
129-0506EA 1760 DKK
129-0506 129-0234 MICRMHC-1
Mops, MicroMop™
Mopper
MicroMop™ er ideel til hurtig og effektiv rengøring af store overfladearealer. Velegnet til wafer-produktion, elektronik, farmaceutica og bioteknologiske opgaver. Alle moppehovederne fastgøres til universalskaftet i rustfrit stål med den orange kvikafkoblingsadapter i polypropylen. Til knapt så kritiske opgaver, kan der vælges skaftet i fiberglas/polypropylen med fastgjort adapter.
  • Det hurtigtørrende PVA med lav fnugdannelse er velegnet til højteknologiske opgaver. Kan vaskes
  • Polyester har en god optrækningskapacitet, kan autoklaveres og kan bruges sammen med stærke desinfektionsmidler
  • Lite™ er en robust blanding af latex/rayon til kontrollerede miljøer og rentrumsområder. Moppehovedet kan autoklaveres til medicinske og sterile opgaver
Bestillingsoplysninger: Alle komponenter skal bestilles separat.