VWR®, Rengøringssystemer til rentrum
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
129-2500EA 4560 DKK
129-2500 129-2502 129-2506 129-2508
VWR®, Rengøringssystemer til rentrum
Mopper
Disse systemer kan anvendes uden en vrider. Der er særligt egnede til påføring af desinfektionsmidler på gulv, væg og loft. Det nye, effektive skum til rentrum muliggør enestående og vedvarende væskeoverførsel.
  • Autoclavable; resistant to gamma rays and ETO
  • Resistant to the most widely available disinfectants and detergents
  • Sponges made from laminated polyester, for liquid absorption and highly delicate disinfection
  • Replacement foam mop heads are available with stainless steel or galvanised steel clips