Forsendelseskassetter til objektglas
Leverandør: KARTELL
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
925 923 924
631-9145EA 288 DKK
631-9145 631-9160 631-9161
Forsendelseskassetter til objektglas
Transportbeholdere til objektglasholder
Til sikker transport af cytologiske og geologiske objektglas.
  • Et separat kammer med indføringsskinner og afstandsplade til hvert objektglas
  • Klemmelukning, let, flad
W×D×H: 50×100×6 mm (for 1); 67×85×6 mm (for 2); 84×100×6 mm (for 3)