VWR®, Slide Folder
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
631-0689EA 93.6 DKK
631-0689 631-0690
VWR®, Slide Folder
Objektglas holdere
Objektglasbakker som kan rumme 20 eller 30 standard mikroskopiobjektglas (76×26 mm).
  • Snit til tommelfingeren gør dem lette at fjerne
  • De horisontale rum er forsænkede, hvorved de beskytter prøverne når låget lukkes
Colour: White (black rims)