Chamber slides, Corning® BioCoat™ Collagen I
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354557 354630
734-0206EA 3320 DKK
734-0206 734-0241
Chamber slides, Corning® BioCoat™ Collagen I
Objektglas Objektglas med kammer
BioCoat Collagen I culture slides allow cells to be cultured and analysed on a slide. Cells are grown in a plastic chamber attached to a prepared slide. Cells can be fixed and stained in situ without disruption of the cell monolayer.
  • Kammeret kan fjernes let og sikkert ved hjælp af det medfølgende adapter til engangsbrug
  • En trykfølsom, biokompatibel, klæbende akrylpakning følger med kammeret, når det afmonteres, og bliver ikke på objektglasset, hvilket forenkler yderligere behandling eller placering af dækglas
  • En blå, hydrofob grænse definerer celledyrkningsområderne
  • Brønde, nummereret for nem prøveidentifikation
  • Bakker, der er beregnet til brug i inkubator
  • Soda-kalkglasglas, PS-beholder, låg og værktøj
Collagen er en integreret del af den struktur, der holder celler og væv sammen, og er blevet anerkendt som en nyttig matrix for forbedret cellekultur. In vitro brug af collagen kan have effekt på hæfteevne, morfologi, vækst, migration og differentiering af en række celletyper.
W×L: 25×75 mm with 1,2 mm bevelled edge