Culture slides, Falcon®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354104 354108 354114 354118
734-0401EA 7390 DKK
734-0401 734-0402 734-0088 734-0089
Culture slides, Falcon®
Objektglas Objektglas med kammer
Objektglas af sodaglas, kar af PS, låg og værktøj til at løsne kammer.
  • Kammeret fjernes let og sikkert ved hjælp af det medfølgende adapter til engangsbrug
  • En trykfølsom, biokompatibel, klæbende akrylpakning følger med kammeret, når det afmonteres, og bliver ikke på objektglasset, hvilket forenkler yderligere behandling eller placering af dækglas
  • En blå, hydrofob grænse definerer celledyrkningsområderne
  • Brøndene er nummereret for nem prøveidentifikation
  • Bakker, der er beregnet til brug i inkubator
Falcon® CultureSlides gør det muligt at dyrke og derefter analysere celler på et objektglas af glas. Cellerne dyrkes i et plastkammer, der er fastgjort til et specielt præpareret objektglas. Celler kan bindes og farves in situ uden at ødelægge cellens monolag.
B×L: objektglas 25×75 mm med 1,2 mm afskråede kanter.
Bestillingsoplysninger: Supplied with removal tool and key.