Objektglas med kammer, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
154852 154917 154941 154739
734-2052EA 3500 DKK
734-2052 734-2053 734-2054 734-2051
Objektglas med kammer, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Objektglas Objektglas med kammer
Dækglas af borosilikat , PS mediekammer, sterilt.
  • Dyrkningsfladen forbliver stabil uden køling
  • Lyseblåt, matteret skrivefelt for klar identifikation
  • Separator til objektglas (anvendes til at løfte mediekammeret af objektglasset), er inkluderet i hver pakke
Disse objektglas med kammer har en dyrkningsflade med en poly-lysin lignende kemisk belægning, der er optimeret til dyrkning af sarte celler, for eksempel neuroner.