Objektglas med kammer, Nunc™ Lab-Tek™ II
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
155360 155379 155382 155409
734-2055EA 3470 DKK
734-2055 734-2057 734-2059 734-2061
Objektglas med kammer, Nunc™ Lab-Tek™ II
Dækglas
Dækglas af borosilikat, PS mediekammer, sterilt.
  • Fremragende til konfokal billedanalyse
  • Optimal til betragtning i omvendte mikroskoper med høj effekt op til 60 × forstørrelse
  • Mediekammer med dækglas med kammer kan ikke tages af