VWR®, Microscope Slides
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
631-1550EA 35.9 DKK
631-1550 631-1551 631-1552 631-1553
VWR®, Microscope Slides
Objektglas Objektglas
  • Klart, hvidt glas
  • Afskårne eller affasede kanter
  • Fås almindelig eller frostet
W×D×H: 76×26×1 mm