Objektglas, Superfrost®, Menzel Gläser
Leverandør: Epredia
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AG00008532E01 AG00008632E01 AA00008132E01 AG00008432E012 AG00008032E012 AG00008132E012 AG00008232E20 AA00008032E011
630-2100EA 66.7 DKK
630-2100 630-2892 630-2835 630-2863 630-2859 630-2860 630-2861 630-3489
Objektglas, Superfrost®, Menzel Gläser
Objektglas Objektglas
Fremstillet af ekstra klart glas. Vasket ren og poleret.
  • Fås i syv standardfarver, til identifikation og farvekodning
  • Mærkningsområdet er resistent overfor alle typiske opløsningsmidler
  • Det ekstra tykke mærkningsområde forhindrer objektglassene i at klæbe sammen eller blive ridset
Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Complies with ISO 8037/I
Certificeringer: ISO 8037/I.
Emballering: In cardboard boxes of 50.