PCR plate supports, Combi Box™ and Combi Rack™
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T327 T327-1
211-3370EA 367 DKK
211-3370 211-3371
PCR plate supports, Combi Box™ and Combi Rack™
Stativer Tube Racks
Combi-Box™ PVC, Combi-Rack™ PP.
Combi-Box™ kan ikke alene anvendes som et opbevaringsrack, men kan også bruges som en arbejdsstation. Den hvide sokkel kan håndtere alle 96- og 384-brønds plader.
"Det transparente dæksel, som er nemt at fjerne, tillader visuel inspektion af indholdet
Højde: 40 mm, stabelbar"
Combi-Rack® kan rumme op til 96 PCR-rør eller 12 strips af 8 rør med låg. Ved opbevaring passer Combi-Rack™ direkte ind i Combi-Box™.
Alfanumerisk mærkning letter prøveidentifikation
Kan placeres direkte på labbænken, på fryserhylden eller i køleskabet
Temperaturresistens: -80 til +121 °C, autoklaverbar