PCR Plader for qPCR, 24-brønds og 48-brønds
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
781411 781415 781412 781416
731-0014EA 798 DKK
731-0014 731-0015 731-0165 731-0166
PCR Plader for qPCR, 24-brønds og 48-brønds
Mikroplader PCR plader
PP, ikke skørtet. Fremstillet i moderne rentrumsomgivelser og af rene materialer uden tilsætninger. PCR-pladerne er velegnede til de mest almindelige termocyclere.
  • Design med ultratynde vægge muliggør konstant, hurtig og præcis varmeoverførsel
  • Beholderens indre er glat, hvilket forringer enzymers og nukleinsyrers mulighed for at binde sig til væggene
  • Præget alfanumerisk kodning og blåt stempel
  • Hævede brøndkanter reducerer risikoen for krydskontaminering og giver en tæt forsegling i forbindelse med den matchende forseglingsmåtte
  • DNase-, DNA- og RNase-fri
  • Autoklaverbar 121 °C