VWR®, PCR-plader, 96 brønde
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
732-2389EA 2330 DKK
732-2389 732-2390 732-2386 732-2387 732-2388 732-3388 732-3389 732-3390 732-3387
VWR®, PCR-plader, 96 brønde
Mikroplader PCR plader
PP. Disse PCR-plader er kompatible med de fleste thermocyclere.
  • Glatte, tynde og jævne brøndvægge sikre nøjagtig varmeoverførsel
  • Pladerne er tynde, fleksible og nemme at skære ud
  • Alle lots er testede og certificerede frie for RNase, DNase og human DNA
  • Påtrykt alfanumerisk ID forenkler identifikation af plade og prøve
Working capacity: 200 µl