PCR-plader, 96 brønde, semi-skirted, Thermo-Fast®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-0900 AB-0900/W AB-0900/B AB-0900/G AB-0900/P AB-0900/R AB-0900/Y
732-4904EA 1260 DKK
732-4904 732-0400 732-0396 732-0397 732-0082 732-0399 732-0401
PCR-plader, 96 brønde, semi-skirted, Thermo-Fast®
Mikroplader PCR plader
PP. Kompatible med alle større mærker af thermocyclere.
  • Større stivhed end plader uden skørt og samtidig skaffes plads til stregkodning
  • Segmenteret konstruktion gør det muligt at opdele i 24 og 48 brøndsektioner
  • Maksimal brøndvolumen 0,3 ml ved anvendelse sammen med selvklæbende forseglinger og varmeforseglinger
  • Afskåret hjørne