PCR-plade, 96 brønde, non-skirted, Thermo-Fast®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-0600 AB-0600/W AB-0600/B AB-0600/G AB-0600/P AB-0600/R AB-0600/Y AB-0600/L
732-4828EA 1760 DKK
732-4828 732-5008 732-5003 732-5004 732-5006 732-5007 732-4829 731-0276
PCR-plade, 96 brønde, non-skirted, Thermo-Fast®
Mikroplader PCR plader
Egnet til alle 0,2 ml thermocyclerblokke og ABI PRISM® 310, 3100 og 3700 kapillærsekvenatorer. Fås i mat hvid beregnet til luminescensbaserede procedurer.
  • Maksimal brøndvolumen 0,3 ml ved anvendelse sammen med selvklæbende forseglinger og varmeforseglinger
  • Afskåret hjørne
  • Kan forsegles ved hjælp af Thermo-Mats™, selvklæbende film og folier, varmeforseglinger og flade eller hvælvede stripslåg
  • Certificeret fri for DNase, RNase og humant genomisk DNA