PCR-plade, 96 brønde, non-skirted, lavprofil, Thermo-Fast®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-0700 AB-0700/W AB-0700/R AB-0700/G AB-0700/B AB-0700/P AB-0700/Y AB-0700-L
732-4851EA 1240 DKK
732-4851 732-4853 732-5013 732-5011 732-5010 732-5012 732-5014 732-2943
PCR-plade, 96 brønde, non-skirted, lavprofil, Thermo-Fast®
Mikroplader PCR plader
PP. Pladens lave profil mindsker ‘dødvoluminet' mellem det opvarmede låg på thermocycleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, samt forhindrer reduktion af PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet.
  • Maksimal brøndvolumen 0,2 ml ved anvendelse sammen med selvklæbende forseglinger og varmeforseglinger
  • Afskåret hjørne
  • Certificeret fri for DNase, RNase og humant genomisk DNA