PCR-plader, 96-brønds, med skørt, lav profil, Thermo-Fast®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-0800 AB-0800/R AB-0800/K AB-0800/W AB-0800/B AB-0800/G AB-0800/P AB-0800/Y AB-0800/L AB-0800/Y-L AB-0800/W-L AB-0800/R-L AB-0800/P-L AB-0800/G-L AB-0800/150 AB-0800/B-L
732-4888EA 1840 DKK
732-4888 732-0390 732-0388 732-0391 732-0078 732-0079 732-0389 732-0392 732-0881 732-2949 732-2948 732-2947 732-2946 732-2945 ADVAAB-0800/150 732-2944
PCR-plader, 96-brønds, med skørt, lav profil, Thermo-Fast®
Mikroplader PCR plader
PP. Pladens lave profil mindsker ‘dødvoluminet' mellem det opvarmede låg på thermocycleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, samt forhindrer reduktion af PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet.
  • Egnet til anvendelse sammen med automatiserede systemer
  • Maksimal brøndvolumen 0,2 ml ved anvendelse sammen med selvklæbende forseglinger og varmeforseglinger
  • 8 huller i skørtet hjælper til at positionere pladen og udtage den af thermocyclerblokken
  • Klar brøndbund giver udsyn til prøven
  • Certificeret fri for DNase, RNase og humant genomisk DNA