PCR plates
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T323-24N T323-24B T323-24G T323-24R T323-24Y T323-48B T323-48G T323-48N T323-48R T323-48Y T323-96B T323-96G T323-96N T323-96R T323-96Y
211-3346EA 606 DKK
211-3346 211-3400 211-3399 211-3398 211-3397 211-3391 211-3390 211-3389 211-3388 211-3387 211-3386 211-3385 211-3379 211-3378 211-3372
PCR plates
Mikroplader PCR plader
PP. Tyndvæggede PCR-plader, kompatible med 0,2 ml termocyclere. Den indvendige side af rørene er glat og den inerte overflade forhindrer binding af enzymer og nukleinsyrer.
  • Alfanumerisk gitter muliggør en bedre identifikation
  • Den fleksible plade gør det nemmere at tilpasse rørene i termoblokken
  • Større plader kan nemt skæres ned til sektioner af 24, 32 eller 48 rør, men forskårne plader i formaterne 48 rør (6×8) og 24 rør (3×8) er også tilgængelige
  • Det nederste højre hjørne af pladen er skåret væk for at indikere pladens orientering
  • Certificeret fri for