PCR plates, skirted
Leverandør: Simport Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T323-384SKN T323-96SKN
211-3394EA 4820 DKK
211-3394 211-3375
PCR plates, skirted
Mikroplader PCR plader
PP. Disse tyndvæggede PCR-plader er velegnede til robotstyret håndtering og er ideelle til automatiserede pipetteringssystemer.
  • Hver br?nd pe 96-br?nds pladen kan indeholde et volumen pe 100 µl, mens 384-br?nds pladen har en br?ndkapacitet pe 40 µl, som er velegnet til reaktionsvolumener mellem 2 og 30 µl
  • Stregkodning og mærkning er muligt på begge sider og toppen
  • Det alfanumeriske gitter letter prøveidentifikation
  • En flad overflade optimerer forseglingen
Emballering: Pakket i sabotagesikrede og genlukkelige poster med 10 plader i hver.