PCR-plader, 96 brønde, SuperPlate™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-2400 AB-2400/W AB-2800 AB-2800/W
732-1060EA 1640 DKK
732-1060 732-1063 732-1049 732-1052
PCR-plader, 96 brønde, SuperPlate™
Mikroplader PCR plader
PP. Thermo Scientific SuperPlate™ provides four times more rigidity for superior robotic handling. Three versions are available, all with ultra-rigid SBS footprint for compatibility with automated systems, and thin walled round bottom wells for optimal heat transfer and maximum sample recovery.
  • Forbedret termisk stabilitet for at minimere vridning under termisk cykling og varmeforsegling
  • Sorte bogstaver for hurtig identifikation af brøndene
  • Maksimal brøndvolumen 0,2 ml ved anvendelse sammen med selvklæbende varmeforseglinger
  • Versionen med skørt kan stables og er kompatibel med automatiserede systemer
  • Fås i hvid til qPCR-applikationer