polypropylene storage plates 96 well, Falcon®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
351190 353263
734-0384EA 2540 DKK
734-0384 734-0391
polypropylene storage plates 96 well, Falcon®
Mikroplader HTS mikroplader
PP-plade, PP-låg, ikke-steril. Plader designet til præparatopbevaring.
  • Stiv og flad plade for ensartet automatisk håndtering
  • Brønddesign og PP med lav retention giver lav restvolumen efter pipettering
  • Låget passer til udstyr til automatisk påsætning og fjernelse af låg
  • Hævede brøndkanter og fladhed for varme og klæbeforsegling