Brøndlåg til U96 DeepWell™ plader, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
276000 276002 276003 276005 276011
732-2668EA 1670 DKK
732-2668 732-2669 732-2670 732-2672 732-2673
Brøndlåg til U96 DeepWell™ plader, Nunc™
Forsegling Mikrotiterpladetætninger
Fremstillet af termoplastisk elastomer (TPE) med undtagelse af præ-slidset brøndlåg af silikone. Til forsegling af 96-brøndsplader, især 1,3 ml og 2,0 ml U96 DeepWell™ plader. TPE brøndlåg er resistente over for DMSO, ethanol og methanol. Brøndlåg af silikone er resistent over for opløsningsmidler, men ikke egnet til 100% DMSO.
  • Egnet til plader, der anvendes til opbevaring af kemikalier og forbindelser
  • Giver en effektiv forsegling, der rækker minimalt ind i hver brønd
  • Gennemtrængelig og selvlukkende
  • Kan anvendes ved temperaturer ned til −80 °C (