Lågforseglingsmåtter til opbevaringsplader med 96 brønde
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-0566 AB-0674 AB-0675 AB-0566/SP
732-4822EA 1300 DKK
732-4822 732-4846 732-4847 ADVAAB-0566/SP
Lågforseglingsmåtter til opbevaringsplader med 96 brønde
Forsegling Mikrotiterpladetætninger
Måtter med runde eller firkantede låg til forsegling af opbevaringsplader med 96 brønde.
  • Alfanumerisk gitterreference bidrager til identifikation af prøven
  • Autoklaverbare eller gennemtrængelige formater
  • De gennemtrængelige måtter er resistente over for opløsningsmidler (inklusive DMSO)
  • Fleksibelt design
Farve: klar