Mikroplader til immunoassay
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
95029390 3355 3455 3555 3655 3855 6301 6302 6309 6310 6404 6405 9502227 9502887 95029100 95029140 95029180 95029330
735-0551EA 2460 DKK
735-0551 735-0461 735-0462 735-0463 735-0464 735-0465 735-0491 735-0492 735-0493 735-0494 735-0499 735-0500 735-0531 735-0535 735-0537 735-0539 735-0540 735-0546
Mikroplader til immunoassay
Mikroplader Immunologi mikroplader
Dette udbud af produkter, som er designet specifikt til opgaver med immunoassays, har bindingsoverflader som inkluderer Immulon®, universal binding (UB) og forstærket binding (EB). Dette letter opbygningen af et godt eksperimentelt design, hvorved det er muligt at udvikle assays med strenge krav til pH, buffer, pKa og resin.
  • Fås i 96-brønds- eller strippladeformat for at svare til kravene fra automatiserede instrumenter
  • Mikroplader med afbrækkelige strips giver maksimal effektivitet til behandling af både store og små prøveantal, da det nøjagtige antal af brønde, som er påkrævet, kan anvendes
  • Afbrækkelige brønde har et unikt sammenlåsningssystem, som holder brøndene og prøverne sikkert på plads
  • Strips kan fås i afbrækkelige eller solide formater på 1×8 og 1×12 og det er også muligt at parre 2×8 strips
Immulon® 1 B og UB mikroplader har overflader med medium binding og en bindingskapacitet på 100 - 200 ng IgG/cm². Begge har affinitet for hydrofobe komplekser og proteiner. Molekyler som kan bruges med denne overflade med medium binding er polyklonale antistoffer, proteiner, immunoglobuliner, lipider, lipoproteiner og lipopolysaccharider.
Immulon® 2 HB, Immulon® 4 HBX og EB mikroplader har bestrålede overflader med en høj binding og en bindingskapacitet på 400 - 500 ng IgG/cm². Immulon® 4 HBX mikroplader har en ekstra overflade med et specielt resin, som giver maksimalt proteinoptag. EB mikroplader giver en garanteret variationskoefficient. Molekyler, som kan bruges med disse kraftigt bindende overflader, omfatter monoklonale og polyklonale antistoffer, proteiner, peptider, polysaccharider, glykoproteiner, immunoglobuliner, lipoproteiner, glykoproteiner og oprensede antigener.