Moduler, Nunc-Immuno™, LockWell™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
446442 446469 446470 446490 446639 448526
735-0023EA 3770 DKK
735-0023 735-0024 735-0025 732-2685 735-0027 735-0029
Moduler, Nunc-Immuno™, LockWell™
Mikroplader Immunologi mikroplader
PS. Nunc-Immuno™ LockWell™ moduler letter assays fra screening på stor skala til analyser på enkeltbrøndsniveau. Kan fås med enten MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ eller MultiSorp™ overflade. Alle MaxiSorp™ moduler er certificeret hvad angår bindingshomogenitet. Moduler med ramme (udvendige dimensioner: 128×86 mm) passer på alt standardudstyr.
  • Hver brønd i rammen låses i samme højde, for at undgå fastsidning i automatiserede systemer
  • Strips eller enkelte brønde er lette at tage ud eller sætte i rammen, uden at der skal bruges specielt værktøj
MaxiSorp™ overfladen har en høj affinitet for molekyler med blandede hydrofile/hydrofobe domæner. PolySorp™ overfladen har en høj affinitet for hydrofobe molekyler. MediSorp™ overfladen er en intermediær udgave af PolySorp™ og MaxiSorp™, som giver et lavt baggrundssignal med prøver, som indeholder serum. MultiSorp™ overfladen har en høj affinitet for hydrofile molekyler.
Colour coded modules available on request, please visit website or contact your local Avantor sales office for further information.