Moduler, Nunc-Immuno™, BreakApart™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
473539 473768
735-0062EA 5580 DKK
735-0062 735-0065
Moduler, Nunc-Immuno™, BreakApart™
Mikroplader Immunologi mikroplader
PS. Designet til immunoassays i solid fase som fx ELISA. Fås med MaxiSorp™ eller PolySorp™ overflader. Produktet består af en ramme med 12 bærere, som hver indeholder en afbrækkelig strip med 8 brønde. Alle MaxiSorp™ moduler er certificeret hvad angår bindingshomogenitet. Moduler med ramme med alfanumerisk retningsangivelse (udvendige dimensioner: 128×86 mm) passer til alt standardudstyr.
  • C-shaped well bottom (flat with curved edges) for optimal washing and liquid retrieval
  • Push-out tool supplied with every case of 60 modules
  • Colour coded modules facilitate assay identification (please enquire for availability)
  • Free-standing modules
Anbefalet arbejdsvolumen: 250 µl.
Recommended working volume: 250 µl