HTS 24-multibrønds indsatssystem, Corning® FluoroBlok™
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
351156 351157 351158
734-0375EA 8510 DKK
734-0375 734-0376 734-0377
HTS 24-multibrønds indsatssystem, Corning® FluoroBlok™
Mikroplader Indsatsplader
Corning® FluoroBlok™ HTS 24-multibrønds indsatssystemet indeholder en automatiseringsvenlig 24-multibrønds celledyrknings membranindsats, som er velegnet til både manuel og robotscreening af celler eller komponenter.
  • Sparer tid og arbejde i forbindelse med kemotaxis, cellemigration og invasionsassays ved at automatisere assaydetektion med realtime fluorescens
  • Hurtig dataindsamling uden behov for pladevaskning eller manuel celleafskrabning og optælling
  • Kortlæg migrationen af celler og molekyler real time uden at skulle afmontere eller ødelægge indsatsen
  • Håndterer 24 indsatser samtidigt, da alle 24 indsatser er en del af en enkelt enhed, der er kompatibel med Falcon® 24-brøndsplader og feeder tray
Corning® FluoroBlok™ indsatssystemet er fremstillet af en eksklusiv lystæt PET-membran, som effektivt blokerer for transmission af lys i området 490 - 700 nm. Fluorescens fra mærkede celler eller komponenter, som er tilstede i det øvre kammer af indsatssystemet, detekteres ikke i det nedre kammer takket været en mellemliggende membran. Når først de fluorescensmærkede celler eller komponenter er passeret igennem membranen, er de ikke længere beskyttet fra lyskilden og detekteres let med en fluorescenspladelæser. FluoroBlok-membranens brede blokeringsinterval tillader, at man kan vælge en række af forskellige fluoroforer til kemotaxis, cellemigration, bakteriel eller kræftcelleinvasion, cellesignalisering, giftigheds- og permeabilitetsstudier med oral biotilgængelighed og absorptionsassays (Caco-2 celler).
Afstand fra membran til brøndens bund: 2,0 mm
Effektiv membrandiameter: 6,5 mm
Effektivt dyrkningsareal i 24-brøndsplade: 2,0 cm²
Effektivt vækstområde på membran: 0,3 cm²
Indsatshøjde: 18 mm
Poredensitet 3 µm indsats: 8,0×10⁵ porer/cm²
Poredensitet 8 µm indsats: 1,0×10⁵ porer/cm²
Anbefalet medievolumen i indsats: 300 - 500 μl
Anbefalet medievolumen i brønd: 1000 - 4000 μl