HTS 24-multibrønds indsatssystemer, Falcon®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
351180 351181 351182 351185
734-0378EA 786 DKK
734-0378 734-0379 734-0380 734-0383
HTS 24-multibrønds indsatssystemer, Falcon®
Mikroplader Indsatsplader
Falcon® HTS 24-multibrønds indsatssystemer er beregnet til at automatisere mange almindeligt brugte membran-baserede celleanalyser og til at øge produktiviteten og produktionsmængden i disse analyser i forbindelse med screening for rusmidler. Fås i flere størrelser membranporer (1, 3 og 8 µm), 24-multibrønds indsatser er med held blevet anvendt til en række applikationer inklusive permeabilitetsstudier vedr. oral biotilgængelighed og absorptionsundersøgelser (Caco-2 celler), kemotaxis-, cellemigrations- og invasionsanalyser.
  • Alle fordelene ved individuelle cellekulturindsatser i automatiseringsvenligt format, der er kompatibelt med det meste robottekniske udstyr og udstyr til fluid handling
  • Håndterer 24 indsatser samtidigt, da alle 24 indsatser er en del af en enkelt enhed, der er kompatibel med Falcon® 24-brøndsplader og fødebakke
Pore density: 1 µm insert (pores/cm²): 1,6×10⁶
Pore density: 3 µm insert (pores/cm²): 8,0×10⁵
Pore density: 8 µm insert (pores/cm²): 1,0×10⁵