Plates, Nunc™ OmniTrays
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
242811 264728
734-0490EA 2420 DKK
734-0490 732-2735
Plates, Nunc™ OmniTrays
Mikroplader HTS mikroplader
PS, sterile, med låg. Nyttige ved screening af biblioteker og til DNA-hybridiseringsmetoder, disse 90 ml bakker er også egnede til standard petriskålsteknikker og dyrkning af bakterier.
  • Kompatible med robottekniske systemer
  • Konstruktion med kraftige vægge forenkler håndtering og stabling
  • Kan fryses ved −20 °C
Ydermål: 128×86 mm
Anbefalet arbejdsvolumen: 35 ml
Recommended working volume: 35 ml