AcroPrep™ 384-brønds filterplader, 100 µl
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5076 5077 5078 5079 5081 5080 5084 5085 5073W 5072-N
516-0172EA 7390 DKK
516-0172 516-0173 516-0174 516-0175 736-4005 736-4004 516-0176 736-4006 516-0207 516-0170
AcroPrep™ 384-brønds filterplader, 100 µl
Mikroplader Filterplader
Ideel til prøvepræparation med højt gennemløb og til detektionsprocedurer. AcroPrep™ filterplader er konstrueret af kemisk resistent og biologisk inaktivt PP og har et klart låg af PS. Kan fås med en række af forskellige membrankonfigurationer for at kunne opfylde kravene fra en række af forskellige opgaver.
  • Fås i en række af membrankonfigurationer, pladefarver, brøndvolumener og spidslængder på udløbet
  • Robotvenligt design i en enkeltstøbt konstruktion, som er designet i henhold til SBS-standarder
  • Pladerne kan stables med eller uden låg
  • Krydspåvirkning