Opbevaringsplader med dybe brønde, 96-brønds, 1,2 ml
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-0564 AB-0787
732-4821EA 2150 DKK
732-4821 732-4883
Opbevaringsplader med dybe brønde, 96-brønds, 1,2 ml
Mikroplader Deepwell Mikroplader
PP. 96-brøndsplader, runde brønde, til opbevaring samt dyrknings- og screeningsopgaver.
  • 1,2 ml arbejdsvolumen ved forsegling med klæbende eller varmesegl, 1,1 ml ved forsegling med stripslåg til opbevaringsplade eller 1,0 ml ved forseglingsmåtte med 96 låg
  • U-formet brøndbund bidrager til resuspensionen