Opbevaringsplader, dyb 96-brøndsplade, 0,8 ml
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-0765 AB-0859 AB-0765/Y
732-4871EA 1980 DKK
732-4871 732-4900 732-0386
Opbevaringsplader, dyb 96-brøndsplade, 0,8 ml
Mikroplader Deepwell Mikroplader
PP. 96-brøndsplade til prøveopbevaring.
  • 0,8 ml arbejdsvolumen ved forsegling med selvklæbende forsegling eller varmeforsegling, 0,7 ml ved forsegling med stripslåg til opbevaringsplader eller 0,55 ml ved forsegling med forseglingsmåtte til 96 brønde
  • Konisk brøndbund letter prøveoptagningen