Opbevaringsplader, 96 dybe brønde, 2,2 ml
Leverandør: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
AB-0661 AB-0788
732-4843EA 3640 DKK
732-4843 732-4884
Opbevaringsplader, 96 dybe brønde, 2,2 ml
Mikroplader Deepwell Mikroplader
PP. 96-brøndsplade, firkantede brønde, til opbevaring og screeningformål, samt dyrkelse af bakteriekulturer, når de anvendes i forbindelse med gaspermeable, selvklæbende forseglinger.
  • 2,2 ml arbejdsvolumen ved forsegling med selvklæbende forsegling eller varmeforsegling eller 1,8 ml ved forsegling med forseglingsmåtte til 96 brønde
  • U-formet brøndbund bidrager til resuspensionen