Laminin celledyrkningsplader, Corning® BioCoat™
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354404 354410 354412
734-0112EA 1970 DKK
734-0112 734-0117 734-0118
Laminin celledyrkningsplader, Corning® BioCoat™
Mikroplader Celledyrkningsplader
PS, beklædt med muselaminin. Laminin, en større strukturkomponent i basalmembraner, har mange forskellige funktioner, der dannes ved binding til forskellige komponenter i basalmembranen (fx kollagen IV) og på celleoverfladereceptorer. De laminin-beklædte celledyrkningsplader kan anvendes til en række applikationer inklusive forbedring af cellernes bindingsevne, spredning og differentiering af en række celletyper, især neuroner, epitelceller, myocytter og myoblaster.
Laminin source: Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse tumor. Tested for ability to initiate differentiation (neurite outgrowth) of NG-108 rat glioma/mouse neuroblastoma cells. Tested and found negative for bacteria and fungi.
Cellware is stable for at least three months from date of shipment when stored at 2 to 8 °C (36 to 46 °F). Inserts stable for at least three months at 2 to 8 °C (36 to 46 °F). Do not freeze.
Bestillingsoplysninger: Inserts are packaged six per 6-well plate and 12 per 24-well plate.