Gelatin microplates, Corning® BioCoat®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354689 356689
734-0403EA 764 DKK
734-0403 734-0420
Gelatin microplates, Corning® BioCoat®
Mikroplader Celledyrkningsplader
PS, belægning af gelatine af porcin oprindelse. Corning® BioCoat™ gelatine giver en fastholdelse og vækst, der aktiverer substratet for dyrkning af en række celletyper. Gelatine er almindeligt brugt inden for dyrkning af normale og transfekterede celletyper inklusive vaskulær endotheliale og muskelceller, embryonale stamceller (ES) og F9 teratocarcinoma-celler.
  • Gelatinesubstrat forbedrer fastholdelsen af en række normale og transfekterede celletyper
  • Forbehandling med gelatine fjerner tidskrævende klargøring og sparer tid og penge
  • Ensartethed fra parti