Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354400 356400 354408 354500 354505 356408 356500 356505
734-0108EA 777 DKK
734-0108 734-0274 734-0115 734-0166 734-0170 734-0277 734-0295 734-0296
Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Mikroplader Celledyrkningsplader
PS-belagt med rottehalekollagen type I. Kollagen er en integreret del af den struktur, der holder celler og væv sammen, og er blevet anerkendt som en nyttig matrix for forbedret cellekultur. In vitro-brug af kollagen kan have effekt på bindingsevne, morfologi, vækst, migration og differentiering af en række celletyper. Applikationerne inkluderer forbedring af cellernes binding og spredning, hurtig udbredelse af cellepopulationer, serumfri kultur eller dyrkning ved reduceret serum, undersøgelse af kollagen I's virkning på cellens adfærd, forbedret overlevelse af cellelinjer i kulturen og analyser af cellernes hæfteevne.
  • Ensartet anvendelse af rottehalekollagen type I giver ensartet ydelse
  • Fremstillet i et yderst kontrolleret miljø og testet effektivt for at sikre produktets ensartethed og præstation