Celledyrkningsplader, 384 brønde, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
164564 164610 164688 165195
734-2084EA 2980 DKK
734-2084 734-2090 734-2091 734-2095
Celledyrkningsplader, 384 brønde, Nunc™
Mikroplader Celledyrkningsplader
PS, vævskulturbehandlet, steril. Ideel til celledyrkning, cellefusion, kloning og virustitreringer.
  • Nunclon™Δ certificeret overfladebehandling giver optimal cellevækst og påsætning
  • Ugiftigt og uden binding
  • Afrundede, firkantede brønde eliminerer optrækning
  • Optimeret til scintillationstælling
Arbejdsområde: 10 til 100 μl
Working range: 10 - 100 µl