Plader, m. belægning af kollagen I, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
152034 152036 152038 152040
735-0226EA 5420 DKK
735-0226 734-1183 734-1185 734-1187
Plader, m. belægning af kollagen I, Nunc™
Mikroplader Celledyrkningsplader
PS brugsklare plader, belagt med Collagen I, med låg.
  • Konsistent dyrkningsflade fra hvert parti sikrer garanteret ydelse
  • Overflade af høj kvalitet fremmer cellebindingen, væksten og differentieringen i serum-frie og serum-holdige medier
  • Stabilt ved rumtemperatur
B×L: 128×86 mm.