Invasionskamre, Corning® BioCoat™ Matrigel®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
354483 354481 354480
734-1049EA 5100 DKK
734-1049 734-1048 734-1047
Invasionskamre, Corning® BioCoat™ Matrigel®
Celledyrkningssupplementer og additiver
Et in vitro system til vurdering af både maligne og normale cellers invasive potentiale.
  • Bevist biologisk ydeevne med Corning® FluoroBlok™ PET-membran belagt med Corning® Matrigel®-matrix
  • Muliggør hurtig og reproducerbar kvantificering af tumorcelleinvasion in vitro
  • Øget produktionsmængde for tumorcelleinvasionsassays
  • Muliggør automatisering af assays med simplificeret og ikke-destruktiv fluorescensdetektion
  • Sparer tid og arbejde ved at screene for potentielle antimetastatiske forbindelser
Corning® BioCoat™ Matrigel® invasionskamre muliggør undersøgelse af tumorcellers metastatiske potentiale, ekspression af matrix-metalloproteinase på invasive tumorcellers overflade, ECM-komponenter eller antineoplastiske stoffers hæmning af metastase (fx Taxol®), ændret ekspression af celleoverfladeproteiner i metastatiske celler samt invasion af normale celler, som f.eks. embryonale stamceller, cytotrofoblaster og fibroblaster såvel som flere cellelinjer. Corning® BioCoat™ Matrigel® invasionskammer er et in vitro-system til undersøgelse af celleinvasion gennem basalmembranen. Det består af Falcon® celledyrkningsindsatse med en PET-membran med en porestørrelse på 8,0 µm, der er belagt med et jævnt lag af Corning® Matrigel® Matrix.
Corning® BioCoat™ tumorinvasionssystem er et in vitro-system til undersøgelse af tumorcelleinvasion gennem basalmembranen. Det består af Corning® FluoroBlok™ Multiwell-indsatsplader med en FluoroBlok™-membran med en porestørrelse på 8,0 µm, der er belagt med et jævnt lag af Corning® Matrigel® basalmembranmatrix. Corning® Matrigel®-matrix tilstopper FluoroBlok™-membranens porer, så de ikke-invasive celler ikke kan migrere gennem membranen.