Celledyrkningsindsatser, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
140620 140640 140627 140629 140642 140644 140652 140654 140656 140660 140663 140668
734-2239EA 3200 DKK
734-2239 734-2240 734-2228 734-2229 734-2230 734-2231 734-2232 734-2233 734-2234 734-2235 734-2236 734-2237
Celledyrkningsindsatser, Nunc™
Mikroplader Indsatsplader
Til dyrkning af de fleste celletyper, uden matrix-belægning. Membranerne er termisk påsvejset til den øvre struktur af polystyren. Membraner af polykarbonat med store porestørrelser kan tilpasses mange forskellige opgaver i celledyrkning inklusiv transportstudier, giftighedsprøver, kemotaxisstudier og elektronmikroskopering. Membraner er transparente, når de er våde, og er velegnet til fasekontrast og Normanski optiske systemer.
  • Behandlet og kvalitetskontrolleret til celledyrkning
  • Fremragende fastgørelses- og vækstegenskaber
  • Ugiftig og resistent overfor de fleste opløsningsmidler
  • Lav uspecifik binding
Alle Nunc™-celledyrkningsindsatser: Anbefalet arbejdsvolumen, ml = ud over normal arbejdsvolumen/brønd.