Mikroplader, 384-brønds
Leverandør: Greiner Bio-One
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
781186_32 781075_40 781185_32 781076_40 781101_100 788095_80 788096_80 781074_40 781162_100 784075_40 784101_40 784076_40 781096_40 781097_40 788876_80 784074_40 781077_40 784075-25_150 784086_32 793855_60 788101_80
736-0149EA 1220 DKK
736-0149 736-0139 736-0148 736-0140 736-0146 738-0101 738-0102 736-0138 736-0147 736-0154 738-0095 738-0094 736-0144 736-0145 GREI788876_80 GREI784074_40 738-0155 GREI784075-25_150 GREI784086_32 GREI793855_60 GREI788101_80
Mikroplader, 384-brønds
Mikroplader HTS mikroplader
PS. Med undtagelse af Small Volume™ har alle 384-brønds PS mikroplader afrundede brønde, som kombinerer fordelene ved fleksibelt arbejdsvolumen (10 til 130 µl) med reduceret opsugning og kogning. Small Volume™ plader har afrundede brønde med en konisk geometri, hvilket muliggør en arbejdsvolumen på blot 4 til 25 µl. Alle plader leveres med låg, med undtagelse af visse sterile formater.
  • Fladbundet brøndprofil
  • Valg af fast eller µClear® bund
  • Der fås versioner med medium eller høj binding
  • Fri for DNase, RNase og humant DNA, og er pyrogenfri