384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
242757 242765 262160 262260 262360 265202 265203
736-0192EA 1800 DKK
736-0192 734-2182 732-2724 732-2726 732-2727 738-0164 738-0216
384-brøndsplader, ubehandlede, Nunc™
Mikroplader HTS mikroplader
PS. Beregnet til DNA-biblioteker og screeninganvendelser med store produktionsmængder Klare plader egnet til kolorimetriske analyser og opbevaring af prøver, hvide plader til luminescensanalyser og sorte plader til fluorescensanalyser.
  • Rounded square well geometry reduces the risk of well-to-well contamination
  • Flat bottom wells for optical reading
  • Standard footprint compatible with automated handling systems
  • Working range: 10 - 100 µl per well
  • Clear plates available sterile or non sterile
Ydermål: 128×86 mm
Total brøndvolumen: 120 μl
Total well volume: 120 µl