Mikroplader, 96- og 384-brønds, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
249943 249944 249945 249946 249947 249949 249950 264573 264575 264576 264579 267245 267334 267342 267350 267369 267385 442587
732-2619EA 2850 DKK
732-2619 732-2620 732-2621 732-2622 732-2623 732-2624 732-2625 732-2654 732-2656 732-2657 732-2660 732-2661 732-2662 732-2663 732-2664 732-2665 732-2666 735-0016
Mikroplader, 96- og 384-brønds, Nunc™
Mikroplader HTS mikroplader
PP, ubehandlet, uden låg. Disse plader er ideelle til væskefaseassays, prøveforberedelse, præparat opbevaring og kemisk syntese, da de er ugiftige og resistente over for de fleste kemikalier, opløsningsmidler og alkoholer. Hvide plader til opgaver med luminescens maksimerer reflekteringen af signalet og minimerer autoluminescens og autofluorescenssignal. Sorte plader til opgaver med fluorescens reducerer baggrundsfluorescens og minimerer lysspredning. Farvede plader er specielt velegnet til opbevaringsopgaver.
  • Kompatible med robotstyrede og automatiserede systemer
  • Valg mellem konisk (V) eller rund (U) bundudformning af brøndene giver optimal prøvegenindvinding
  • Afrundede firkantede brønde minimerer optrækning
  • 'Shared wall' teknologien på 96 MicroWell™ pladen er pladsbesparende og forbedrer blandingen i brøndene (undtagen art.nr. 735-0016)
*Certificeret fri for RNase og DNase.