Immunologiplader, 384 brønde, MaxiSorp™, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
460372 460518 464718
735-0035EA 3650 DKK
735-0035 735-0036 735-0114
Immunologiplader, 384 brønde, MaxiSorp™, Nunc™
Mikroplader Immunologi mikroplader
PS, med certificeret MaxiSorp™ overfladebehandling, pinchbar design. Fås med klare plader egnet til kolorimetriske analyser og opbevaring af prøver, hvide plader til luminescensanalyser og sorte plader til fluorescensanalyser.
  • Samme størrelse som en standard 96-brøndsplade
  • Hvide og sorte plader minimerer krydskontamination
  • Afrundede, firkantede brønde eliminerer optrækning
  • Flad bund giver mulighed for optisk aflæsning
  • Kompatible med automatiserede pladelæsere og væskehåndteringssystemer
Arbejdsområde: 10 - 100 µl pr. brønd.
Working range: 10 - 100 µl per well