96 MicroWell™ plader, FluoroNunc™ og LumiNunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
236105 236107 236108 237105 237107 237108
732-2696EA 1890 DKK
732-2696 732-2697 732-2698 732-2699 732-2700 732-2701
96 MicroWell™ plader, FluoroNunc™ og LumiNunc™
Mikroplader HTS mikroplader
PS, ubehandlet, pinchbar design. 96 MicroWell™ plader til fluorescens- og luminescensbaserede analyser. Sorte plader for fluorescensaflæsning med minimalt backscatter-lys og baggrunds-fluorescens Hvide plader til luminescens med maksimal refleksion og minimal autoluminescens.
  • Hævede brøndkanter reducerer risikoen for krydskontaminering
  • Flad (F) -bundede brønde giver optimale optiske egenskaber
  • Pladerne passer til alt standardudstyr
  • Kompatible med låg til MicroWell™ plader og selvklæbende forseglingstape
Anbefalet arbejdsvolumen: 200 μl pr. brønd
Recommended working volume: 200 µl per well