Plader med optisk bund, 96-brønds og 384-brønds, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
142761 142762 242763 242764 265301 265302 240074 164586 265300
734-2031EA 5120 DKK
734-2031 734-2032 734-2180 734-2181 732-2741 732-2742 734-2178 734-2086 732-2740
Plader med optisk bund, 96-brønds og 384-brønds, Nunc™
Mikroplader HTS mikroplader
PS, øvre struktur med enten PS-film eller nr. 1,5 dækglasbund. Med sort eller hvid øvre struktur er disse plader designet til fluorescens- og luminescensbaserede assays og har desuden optisk klare bunde. Dette medfører at de kan læses igennem bunden eller toppen eller begge dele.
  • Kompatible med automatiseret håndteringsudstyr
  • Alfanumerisk brøndidentifikation
  • Optimeret til scintillationstælling
  • Lav fluorescensbaggrund sikrer nøjagtige resultater som følge af højere signal-støj-forhold