96 MicroWell™ plader, FluoroNunc™ og LumiNunc™, Nunclon™Δ
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
136101 136102 137101 137103
734-2002EA 2630 DKK
734-2002 734-2003 734-2017 734-2018
96 MicroWell™ plader, FluoroNunc™ og LumiNunc™, Nunclon™Δ
Mikroplader HTS mikroplader
PS, vævskulturbehandlet, steril, med låg. 96 MicroWell™ plader til fluorescens- og luminescensbaserede celleanalyser. Sorte plader for fluorescensaflæsning med minimalt backscatter-lys og baggrunds-fluorescens. Hvide plader til luminescens med maksimal refleksion og minimal autoluminescens.
  • Hævede brøndkanter reducerer risikoen for krydskontaminering
  • Flad (F) -bundede brønde giver optimale optiske egenskaber
  • Pladekanter og -låg er konstrueret til at reducere fordampningen
  • Pladerne passer til alt standardudstyr
  • Nunclon™Δ certificerede
Anbefalet arbejdsvolumen: 200 µl pr. brønd
Recommended working volume: 200 µl per well