Immunologi plader og moduler, Nunc Immobilizer™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
436014 436006 436007 436013 436008 436015 436016 436017 436018 436020 436022 436023
734-1284EA 4910 DKK
734-1284 734-1277 734-1278 734-1283 734-1279 734-1285 734-1286 734-1287 734-1288 734-1290 734-1291 734-1292
Immunologi plader og moduler, Nunc Immobilizer™
Mikroplader Immunologi mikroplader
PS, usteril, uden låg. Kan leveres med forskellige kemiske overflader: amino-belagt overflade til hurtig kobling af peptider og proteiner; streptavidin-belagt overflade til hurtig kobling af biotinylerede biomolekyler, som f.eks. peptider, antistoffer, oligonukleotider eller haptener. Kan også leveres i klar udgave, til kolorimetriske analyser og prøveopbevaring, i hvid udgave, til luminescens- og fluorescensanalyser, eller i sort udgave til fluorescensanalyser.
  • Brugsklare plader og moduler, der ikke skal aktiveres eller blokeres
  • Robuste og stabile overflader med lang holdbarhed
  • Høj følsomhed og specificitet
  • Høj, specifik binding
  • Højt signal/støj-forhold
Samlet brøndvolumen: 400 µl (96-brøndsplader og flade brøndstrips), 350 µl (strips med C-brønd), 120 µl (384-brøndsplader).
Total well volume: 400 µl (96-well plates and flat well strips), 350 µl (C-well strips), 120 µl (384-well plates)