Plader og moduler, FluoroNunc™ og LumiNunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
436110 436111 437111 437112 437591 437702 437796 437915 475515 475523
735-0002EA 2470 DKK
735-0002 735-0003 735-0004 735-0005 735-0006 735-0007 735-0008 735-0012 735-0070 735-0071
Plader og moduler, FluoroNunc™ og LumiNunc™
Mikroplader Immunologi mikroplader
PS, med MaxiSorp™ eller PolySorp™ behandlet overflade. Til fluorescens- og luminescensbaseret immunoassay og bindingsassay. Kan fås med enten en certificeret MaxiSorp™ overflade, som har høj affinitet for molekyler med blandet hydrofile/hydrofobe domæner, eller med PolySorp™ overflade, mindre polær end MaxiSorp™ og med affinitet for molekyler af en mere hydrofob natur.
  • Vælg mellem indrammede moduler eller 96-brønds plader med enten flade (F) eller C-formet brønde
  • Hvide moduler/plader giver maksimal refleksion med minimal autofluorescens og autoluminescens